Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cellefrit DNA-isoleringssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit er designet til berigelse af cirkulerende celle-frit DNA (cfDNA) og optimeret til brug med biologiske prøver såsom serum og plasma. Sættet er baseret på MagMAX™ magnetisk-perle-teknologi, der muliggør reproducerbar gendannelse af højkvalitets-DNA, der er velegnet til en bred vifte af applikationer, herunder real-time PCR, digital PCR og næste generations sekventering.
Skalerbar isolering af cirkulerende nukleinsyre fra plasma-, serum- og urin- cfDNA-genvinding
er udfordrende på grund af den begrænsede mængde til stede i cellefri prøver. MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit løser dette med dets magnetiske perle-baserede oprensningsformat, som giver dig mulighed for nemt at behandle en lang række prøveinputvolumener, fra 100μ L til 10 ml. Når det bruges med enten en KingFisher™ Duo Prime eller KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, 6 til 24 plasma/serumprøver på 2 mL inputvolumen kan isoleres på én gang. Alternativt kan prøver behandles manuelt ved brug af et magnetisk stativ.
Funktionerne i MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit inkluderer:
• Fleksibelt design, der tillader både manuel og automatiseret isolering af cfDNA
• Skalerbart format, der giver mulighed for højere og lavere inputvolumener
• Automatiseringsklar, fenolfri ekstraktion
• Hurtig procedure, som gør det muligt at behandle 6 til 24 prøver typisk på 40 minutter eller mindre, når de bruges med KingFisher Duo Prime Magnetic Particle Processor eller KingFisher Flex Magnetic Particle Processor med et 24 Deep-Well Head
• Bredt prøvevolumen input spænder fra 500μ L til 10 ml plasma/serum eller urin
• Indeholder Dynabeads™ MyOne™ Silan til konsekvent isolering af cfDNA
• Elueringsvolumener varierer fra 15μ L til 50μ L
Lås op for et væld af information med cellefrit DNA. Isolering
og analyse af cirkulerende cfDNA fra plasma, serum eller urin har potentialet til at fungere som en ikke-invasiv tilgang til at detektere og overvåge mål forbundet med visse sygdomstilstande såsom cancer. Det første skridt i at opnå denne værdifulde information er effektiv nukleinsyreisolering, der specifikt genvinder det cirkulerende cfDNA, mens de større DNA-molekyler efterlades. Dette hjælper med at sikre, at det kortere, fragmenterede DNA er koncentreret og klar til downstream-analyse ved hjælp af real-time PCR, digital PCR eller næste generations sekventering.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –oprensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af cfDNA. Perler binder DNA'et mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Fordi filtre og vakuummanifold ikke bruges, er der desuden ingen risiko for, at cellulære partikler tilstopper disse genstande under ekstraktionsprocessen. Dette tilstopningsproblem er særligt bekymrende med proteinrige prøver med stort volumen såsom plasma, der almindeligvis anvendes i cfDNA-undersøgelser.
Optimeret overfladekemi
Dynabeads MyOne Silan indeholdt i MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit har en optimeret silica-lignende overfladekemi med højt specifikt overfladeareal, der muliggør effektiv kinetik og høj følsomhed i nukleinsyrefangst. Disse aspekter gør Dynabeads MyOne Silan ideel til genvinding af cirkulerende cfDNA-mål til stede i lave koncentrationer i cellefri kropsvæsker. Når først de er fanget, kan disse sjældne DNA-fragmenter derefter elueres i små elueringsvolumener på 15μ L til 50μ L og er klar til downstream-applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •MagMAX cellefri DNA magnetiske perler, 1 x 1,5 |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | dsDNA, Flydende prøver (f.eks. serum) |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekvensering, Real-Time PCR, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Automatiserede protokoller |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | DNA-isoleringssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |