Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ -96 Viralt RNA-isoleringskit
Artikelnummer. 30057765 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
96
480
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
30057765 480 Pakke med 5
30057783 96 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057765 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. AMB18365
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne Applied Biosystems™ kit er til isolering af viralt RNA og DNA fra forskellige prøvetyper (dvs. miljøprøver og biovæsker). Nukleinsyrer oprenset ved hjælp af dette kit er ideelle til PCR- og RT-PCR-applikationer.
Perfekt til at arbejde med lave virale koncentrationer, sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 5x 96 reaktioner.
Fordele ved MagMAX™ Magnetisk perlebaseret rensning:
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af RNA. Perler binder RNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere konsistente RNA-udbytter. Fordi der ikke bruges filtre, er der desuden ingen risiko for tilstopning af filter på grund af cellulære partikler i prøver. Da der kun er behov for et lille volumen af magnetiske perler til højeffektiv binding, kan det bundne RNA elueres i kun –20 μ50 L nukleasefrit vand, hvorved RNA koncentreres fra store, fortyndede prøver.
Optimeret til isolering af virus fra biovæsker:
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Virale RNA-isoleringssæt er blevet optimeret til brug med biologiske væsker og cellefri prøver såsom serum, plasma, podninger og cellekulturmedier. Disse prøver giver ofte unikke udfordringer ved oprensning af RNA, herunder lave virale titere, store volumener, der skal behandles, og prøvekompleksitet. Uden behov for organiske opløsningsmidler eller RNA-fældning MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit eliminerer de problemer, man ofte støder på med andre RNA-isoleringsmetoder, såsom filtertilstopning, store elueringsvolumener og inkonsekvente udbytter. Med dette sæt er DNA- og RNA-inputniveauer fra 20 kopier til 25 x 106 kopier blevet kvantitativt genvundet fra plasma, serum og mælk. Og selv med mindre prøveinput var patogendetektion lige så følsom (ækvivalent C T'er ) eller mere følsom (lavere C T'er ) ved brug af nukleinsyre isoleret med MagMAX™ kit sammenlignet med nukleinsyre isoleret med et andet firmas produkt. Protokoller, der kan downloades til brugen af dette sæt med specifikke væskehåndteringssystemer, er tilgængelige på vores automatiseringsressource.
Tilbehørsprodukter:
Bærer-RNA (SKU#4382878), Lysis/Binding Solution Concentrate (SKU#AM8500), Wash Solution 1 Concentrate (SKU#AM8504) og Wash Solution 2 Concentrate (SKU#AM8640) er komponenter i MagMAX™ Virale RNA-isoleringssæt, der også kan købes separat. Et 96-brønds magnetisk ringstander er påkrævet for at bruge dette sæt. Magnetic Stand-96 (SKU#AM10027) og 96-brønds Magnetic Ring Stand (SKU#AM10050) er designet til paramagnetisk perleudfældning fra standard 96-brønds, U-bund mikroplader. Magnetic-Ring Stand piller de magnetiske perler i en cirkelform, hvilket muliggør nem fjernelse af supernatanten med en robot eller flerkanalspipetter. For yderligere behandlingsplader, Matrix 96-Well U-bund polypropylenplader (Thermo Scientific , varenummer 4917) anbefales. For en NVSL-valideret version af dette sæt, se venligst MagMAX™ -96 AI/ND virale RNA-isoleringssæt (SKU#1929 og SKU#AM1835).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Carrier RNA og Lysis Binding Enhancer opbevares kl– 20°°C; RNA-bindende perler opbevares ved 4 °C. Vaskeopløsning 2 koncentrat og elueringsbuffer kan opbevares ved enten 4 °C eller stuetemperatur. Lysis-⁄bindende opløsningskoncentrat, vaskeopløsning 1-koncentrat og behandlingsplader og låg opbevares ved stuetemperatur. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Oprensningstid 45 min.
Prøvetype Cellefri biologiske væsker, Flydende prøver (f.eks. serum), Virale prøver
Endelig produkttype Viralt DNA ⁄RNA
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, KingFisher 96
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Antal reaktioner 480
Produktlinje MagMAX
Mængde 5 x 96 Forberedelser
Skala Maxi
Startmaterialemængde Op til 50μ l
Mål Viralt DNA/RNA
Udbytte 5 ng
Vis mere Vis mindre
Kun til veterinærbrug.