Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ -96 AI/ND viralt RNA-isoleringskit
Artikelnummer. 30054625 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
384 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
30054625 384 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30054625 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. AM1835
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
De Applied Biosystems™ MagMAX™ -96 AI/ND Viral RNA Isolation Kit er til isolering af viralt RNA og DNA fra forskellige prøvetyper (dvs. miljøprøver og biovæsker). Nukleinsyrer oprenset ved hjælp af dette kit er ideelle til PCR og RT-PCR. applikationer.
MagMAX™ -96 AI/ND Viral RNA Isolation Kit er en første generation MagMAX™ Viralt RNA Isolation Kit valideret af NVSL til brug med AI/ND-vira. Perfekt til at arbejde med lave virale koncentrationer, sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 4 x 96 reaktioner.
  • Valideret af NVSL til brug med AI/ND-virus
  • Gendan så få som 10 kopier af viralt RNA fra 100 til 400μ L prøve
  • Typisk viral RNA-genvinding af> 50 %
  • Ideel, når du arbejder med lave virale koncentrationer
  • Lineær gendannelse ned til 50 transskriptioner
  • 96 prøver kan behandles på 30 minutter
  • Nemt integreret i robotplatforme
Fordele ved MagMAX™ Magnetisk perlebaseret rensning:
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af RNA. Perler binder RNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere konsistente RNA-udbytter. Fordi der ikke bruges filtre, er der desuden ingen risiko for tilstopning af filter på grund af cellulære partikler i prøver. Da kun et lille volumen af magnetiske perler er nødvendigt for højeffektiv binding, kan det bundne RNA elueres på kun 20 til 50μ L nukleasefrit vand, koncentrerer RNA fra store, fortyndede prøver.
Optimeret til isolering af virus fra biovæsker:
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit er blevet optimeret til brug med biologiske væsker og cellefri prøver såsom serum, plasma, podninger og cellekulturmedier. Disse prøver giver ofte unikke udfordringer ved oprensning af RNA, herunder lave virale titere, store volumener, der skal behandles, og prøvekompleksitet. Uden behov for organiske opløsningsmidler eller RNA-fældning MagMAX™ Viralt RNA-isoleringskit eliminerer de problemer, man ofte støder på med andre RNA-isoleringsmetoder, såsom filtertilstopning, store elueringsvolumener og inkonsekvente udbytter.
Få den samme mængde RNA fra 10 gange mindre prøve
Følsomheden af viral RNA-detektion blev sammenlignet under anvendelse af RNA isoleret med Applied Biosystems™ MagMAX™ protokol eller den nuværende National Veterinary Services Laboratories (NVSL) validerede viral testprotokol. Selv ved en tiendedel af prøveinput, isoleret viralt RNA ved hjælp af MagMAX™ kit kunne påvises i samme eller større niveauer end RNA isoleret ved hjælp af NVSL-protokollen og anbefalet konkurrents kit.
Tilbehørsprodukter:
Bærer-RNA (SKU#4382878), Lysis/Binding Solution Concentrate (SKU#AM8500), Wash Solution 1 Concentrate (SKU#AM8504) og Wash Solution 2 Concentrate (SKU#AM8640) er komponenter i MagMAX™ Virale RNA-isoleringssæt, der også kan købes separat. Et 96-brønds magnetisk ringstander er påkrævet for at bruge dette sæt. Magnetic Stand-96 (SKU#AM10027) og 96-brønds Magnetic Ring Stand (SKU#AM10050) er designet til paramagnetisk perleudfældning fra standard 96-brønds U-bund mikroplader. Magnetic-Ring Stand piller de magnetiske perler i en cirkelform, hvilket muliggør nem fjernelse af supernatanten med en robot eller flerkanalspipetter. For yderligere behandlingsplader, Matrix 96-Well U-bund polypropylenplader (Thermo Scientific , varenummer 4917) anbefales. De MagMAX™ og MagMAX™ -96 virale RNA-isoleringssæt (SKU#AM1939 og SKU#AM1836) er den nyeste generation MagMAX™ kits til denne applikation, men er endnu ikke valideret af NVSL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Bærer-RNA opbevares kl– 20°°C; RNA-bindende perler opbevares ved 4 °C. Vaskeopløsning 2 koncentrat og elueringsbuffer kan opbevares ved enten 4 °C eller stuetemperatur. Lysis-⁄bindende opløsningskoncentrat, vaskeopløsning 1-koncentrat, RNA-genbindingskoncentrat, perleresuspensionsopløsning, behandlingsplader og låg og PBS-buffer opbevares ved stuetemperatur. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Oprensningstid 1 hr.
Prøvetype Flydende prøver (f.eks. serum), Virale prøver
Endelig produkttype Viralt RNA
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, KingFisher 96, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Antal reaktioner 384 forberedelser
Produktlinje MagMAX
Mængde 384 forberedelser
Startmaterialemængde Op til μ50 l prøve
Mål Viralt DNA/RNA
Udbytte 5 ng
Vis mere Vis mindre
Kun til veterinærbrug.