Få mere at vide
JULABO™ MAGIO MX-BC26 Varmecirkulator
Artikelnummer. 16886143
Spænding:
230 V
Artikelnummer. 16886143
Brand: JULABO™ 9033526
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enhederne tilbyder ekstra kraftige tryk- og sugepumper for at imødekomme de mest udfordrende krav til temperaturstyring af eksterne applikationer.
  • USB forbindelse
  • RS232 interface til online kommunikation
  • Integreret programmør
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • Analoge grænseflader (tilbehør)
  • Ideel til krævende eksterne applikationer
  • Enkel styring af komplekse applikationer
  • Flowhastighed 16 ... 31 l/min, tryk 0,24 ... 0,92 bar, sug 0,03 ... 0,4 bar
  • Kontinuerlig justerbar, ekstremt kraftig tryk-/sugepumpe
  • Stærk varmekapacitet på 3 kW (MX-Z) og 2 kW (MS-Z)
  • Højkvalitets termisk isolering af badetankene
  • Ethernet
  • Modeller til indvendig og udvendig anvendelse fra 3 til 26 liter
  • Stort TFT-touchdisplay med høj opløsning med flersproget brugergrænseflade
  • Dele, der er i kontakt med mediet, lavet af rustfrit stål
Tekniske data
Stuetemperatur 10 °C til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 19 til 26 L
Certificeringer/compliance DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikation USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Pumpetype Tryksugepumpe
Temperaturområde 20 °C til 300 °C
Vise 7 tommer TFT touchskærm
Til brug med (applikation) Varmebad
Varmekapacitet 3 kW
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 0,24 til 0,92 bar
Maks. Sugning -0,03 til -0,4 bar
Model- Magio MX-BC26
Pumpekapacitet 16 til 31 l/min.
Sikkerhedsklasse 3 / FL
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 39 x 62 x 48 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 26 x 35 x 20 cm
Vægt (metrisk) 21.4 kg
Spænding 230 V