Få mere at vide
JULABO MAGIO MS-800F køle-/varmecirkulator, med naturlige kølemidler
Artikelnummer. 17957831
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 til 7,5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17957831 5 til 7,5 L
1 options
Artikelnummer. 17957831 Leverandør JULABO Leverandørnr. 9032715.N1
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Som med alle cirkulationspumper fra MAGIO-serien skiller kølecirkulationspumperne sig ud takket være deres førsteklasses kvalitet, høje ydeevne og intuitive betjening. Apparaterne tilbyder ekstra stærke tryk- og sugepumper, og opfylder dermed de højeste krav til temperaturstyring af eksterne applikationer.
  • Hvad enten det drejer sig om grundforskning, materialeprøvning eller tekniske systemer, tilbyder MAGIO kølecirkulationspumperne højteknologiske løsninger til høje kundekrav.
  • Denne kølemaskine arbejder med naturligt, miljøvenligt kølemiddel og er udviklet med fokus på energieffektivitet. Dette betyder betydelige besparelser på driftsomkostningerne for adskillige applikationer, hvilket også betyder hurtig afskrivning af indkøbsomkostningerne. Samtidig bidrager det lavere energiforbrug positivt til klimabeskyttelsen.
  • Ideel til krævende eksterne applikationer
  • Enkel styring af komplekse applikationer
  • Kontinuerlig justerbar, ekstremt kraftig tryk-/sugepumpe
  • Flowhastighed: 16 til 31 L/min
  • Tryk: 0,24 til 0,92 bar
  • Suge: 0,03 til 0,4 bar
  • Stort TFT-touchdisplay med høj opløsning med flersproget brugergrænseflade
  • Dele, der er i kontakt med mediet, lavet af rustfrit stål
  • Integreret programmør
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • USB forbindelse
  • RS232 interface til online kommunikation
  • Ethernet
  • Analoge grænseflader (tilbehør)
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
  • Tilslutninger til magnetventil
  • Integreret pumpetilslutning M16 x1
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 til 7,5 L
Kommunikation Ethernet, Modbus , RS232, RS485, Stakei, USB
Kølekapacitet 0,86 kW ved 20° C
Flowhastighed 16 til 31 l/min.
Pumpetype Nedsænkningspumpe
Temperaturområde -40 °C til +200 °C
Type Cirkulator
Elektriske krav 200/230 V 50/60 Hz