Få mere at vide
JULABO MAGIO MS-450F køle-/varmecirkulator
Description
- Ideel til krævende eksterne applikationer
- Enkel styring af komplekse applikationer
- Kontinuerlig justerbar, ekstremt kraftig tryk-/sugepumpe
- Stor, høj opløsning
- TFT touch display med flersproget brugergrænseflade
- Dele, der er i kontakt med mediet, lavet af rustfrit stål
- Integreret programmør
- Integreret ekstern Pt100 tilslutning
- USB forbindelse
- RS232 interface til online kommunikation
- Ethernet analoge grænseflader (tilbehør)
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
- Profibus DP (Tilbehør)
- RS232/RS485 interface til online kommunikation
- Tilslutninger til magnetventil
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 3 til 4 l |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kommunikation | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
| Kølekapacitet | 460 W |
| Flowhastighed | 16 til 31 l/min. |
| Pumpetype | Centrifugal |
| Temperaturområde | -30 °C til +200 °C |
| Type | Cirkulator |
| Kølemiddel | 290 kr. |
| Elektriske krav | 230 V / 50 Hz |