Få mere at vide
Julabo™ MAGIO MS-449F køle-/varmecirkulator med naturligt kølemiddel
Kapacitet (metrisk):
21 til 30 L
Beskrivelse
- Enheder tilbyder ekstra stærke tryk- og sugepumper til de højeste krav til temperaturstyring af eksterne applikationer
- Exceptionelt stort badvolumen gør enheden ideel til præcis temperering af større eller en række forskellige prøver i badet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 21 til 30 L |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kommunikation | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
| Kølekapacitet | 460 W |
| Flowhastighed | 16 til 31 l/min. |
| Pumpetype | Centrifugal |
| Temperaturområde | -30 °C til +200 °C |
| Type | Cirkulator |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |