Få mere at vide
JULABO™ MAGIO MS-310F køle-/varmecirkulator med naturligt kølemiddel
Beskrivelse
- USB forbindelse
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
- RS232 interface til online kommunikation
- Integreret programmør
- Integreret ekstern Pt100 tilslutning
- Ethernet
- Analoge grænseflader (tilbehør)
- Ideel til krævende eksterne applikationer
- Enkel styring af komplekse applikationer
- Flowhastighed 16... 31 l/min, tryk 0,24 ... 0,92 bar, sug 0,03 ... 0,4 bar
- Kontinuerlig justerbar, ekstremt kraftig tryk-/sugepumpe
- Stort TFT-touchdisplay med høj opløsning med flersproget brugergrænseflade
- Dele, der er i kontakt med mediet, lavet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 10 °C til 40 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 3 til 4 l |
| Certificeringer/compliance | DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529) |
| Kommunikation | USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP |
| Kølekapacitet | 0,26 kW @ 20 °C |
| Pumpetype | Tryksugepumpe |
| Temperaturområde | -30 °C til +200 °C |
| Vise | 7 tommer TFT touchskærm |
| Til brug med (applikation) | Køle/Varme Cirkulator |
| Varmekapacitet | 2 kW |
| Vis mere |