Få mere at vide
Julabo Magio MS-1000FF Ultra-lav køle-/varmecirkulator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30244957
Spænding:
230 V
Artikelnummer. 30244957
Brand: Julabo 9032757.N1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kølemaskinen er udstyret med bæredygtigt, naturligt kølemiddel i begge køletrin.
Som med alle cirkulationspumper fra Magio-serien skiller de ultralave kølecirkulationspumper sig ud takket være deres førsteklasses kvalitet, høje ydeevne og intuitive betjening. Apparaterne tilbyder ekstra stærke tryk- og sugepumper, og opfylder dermed de højeste krav til temperaturstyring af eksterne applikationer. De dækker et enormt temperaturområde og er også velegnede til at simulere ekstreme forhold ned til -90 °C.
Kølemaskinen er udstyret med bæredygtigt, naturligt kølemiddel i begge køletrin, hvilket gør den til en særdeles fremtidssikret løsning. Takket være det værktøjsfri aftagelige udluftningsgitter kan kondensatoren nemt rengøres, hvilket sikrer, at den fulde kølekapacitet er tilgængelig gennem hele livscyklussen. En opvarmet dækplade til badet for at forhindre kondens og isdannelse er implementeret som standard. Derudover betyder fraværet af sideventiler, at flere enheder kan placeres ved siden af hinanden for at spare plads. Brug af en ekstra kondensfælde (tilbehør) reducerer fortyndingen af badevæsker betydeligt ved lave driftstemperaturer.
  • Modbus TCP/IP
  • Klasse III i henhold til DIN 12876-1
  • RS232 interface til online kommunikation
  • Integreret programmør
  • Integreret ekstern Pt100 tilslutning
  • Ethernet
  • Analoge grænseflader
  • Ideel til krævende eksterne applikationer
  • USB forbindelse
  • Enkel styring af komplekse applikationer
  • Flowhastighed 16 til 31 l/min., tryk 0,24 til 0,92 bar, sug 0,03 til 0,4 bar
  • Kontinuerlig justerbar, ekstremt kraftig tryk-/sugepumpe
  • Stort TFT-touchdisplay med høj opløsning med flersproget brugergrænseflade
  • Dele, der er i kontakt med mediet, lavet af rustfrit stål
  • Tilslutninger til magnetventil
  • Integreret pumpetilslutning M16x1
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7,5 til 10 L
Kommunikation Ethernet, Modbus TCP/IP, RS232, RS485, Stakei, USB
Kølekapacitet 1.1 kW
Flowhastighed 16 til 31 l/min.
Pumpetype Nedsænkningspumpe
Temperaturområde 5 til 40 °C
Type Cirkulator
Vise TFT touchskærm
Varmekapacitet 1.8 kW
Maks. Tryk 0,92 bar
Maks. Sugning -0,4 bar
Stiktype Schuko stik
Kølemiddel R170
Sikkerhedsklasse Klassifikation III (FL)
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Mål (LxBxH) Indvendig 13 x 15 x 15 cm
Vægt (metrisk) 108 kg
Elektriske krav 200/230 V
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz