Få mere at vide
Invitrogen™ MagicMedia™E. coli -ekspressionsmedium, pulver
Mængde:
1 L
5 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
Indeholder
Består af en proprietær komponent A (i folieposepulverformat) og komponent B (i buffervæskeformat).
MagicMedia™E. coli- ekspressionsmedium er specifikt designet til dramatisk at øge udbyttet af rekombinante proteiner i T7-regulerede E. coli- ekspressionssystemer uden at overvåge kultur-OD (optisk tæthed) eller tilføje inducer. Det proprietære MagicMedia™ formuleringen gør det muligt for E. coli- vækst at nå kulturtætheder 3 –10 gange højere end dem, der opnås med traditionelle LB + IPTG-metoder, hvilket giver dig mulighed for:
MagicMedia™ E. coli Expression Medium fås i to praktiske formater for at opfylde specifikke behov: færdigblandet pulver pakket i en praktisk, opløselig pose (folieposeformat) eller en klar til brug, præsteriliseret væske. Formaterne indeholder en proprietær komponent A (i folieposepulverformat) og komponent B (i buffervæskeformat).
Består af: Komponent A (5 x 1 folieposer) og komponent B buffer (5 x 1 flaske væske).
- Opnå –3 10 gange højere proteinudbytter (figur 1) med meget mindre praktisk tid
- Eliminer tidskrævende OD-overvågningstrin ved blot —at inokulere, dyrke kulturen natten over og høste (Figur 2)
- Reducer kulturvolumen for at forenkle håndtering og opskaleringsprocesser
MagicMedia™ E. coli Expression Medium fås i to praktiske formater for at opfylde specifikke behov: færdigblandet pulver pakket i en praktisk, opløselig pose (folieposeformat) eller en klar til brug, præsteriliseret væske. Formaterne indeholder en proprietær komponent A (i folieposepulverformat) og komponent B (i buffervæskeformat).
Består af: Komponent A (5 x 1 folieposer) og komponent B buffer (5 x 1 flaske væske).
Ordreinfo
Opbevares ved stuetemperatur (15 - 30 °C). Alle komponenter er garanteret stabile i seks måneder, når de opbevares korrekt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Komponent A (5 x 1 folieposer) og komponent B buffer (5 x 1 flaske væske). Opbevares ved stuetemperatur (15 30 –C).° Alle komponenter er garanteret stabile i seks måneder, når de opbevares korrekt. |
| Form | Pulver |
| Format | Sæt |
| Medietype | E. coli-ekspressionsmedier |
| Fremstillingsmetode | Autoklavering |
| Produkttype | Ekspressionsmedie |
| Produktlinje | MagicMedia |
| Mængde | 5 x 1 L |
| Arter | Escherichia coli |