Få mere at vide
Invitrogen™ MagicMedia™E. coli -ekspressionsmedium, pulver
Mængde:
1 L
5 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder en proprietær komponent A (i folieposepulverformat) og komponent B (i buffervæskeformat).
MagicMediaE. coli- ekspressionsmedium er specifikt designet til dramatisk at øge udbyttet af rekombinante proteiner i T7-regulerede E. coli- ekspressionssystemer uden at overvåge kultur-OD (optisk tæthed) eller tilføje inducer. Det proprietære MagicMedia formulering gør det muligt for E. coli- vækst at nå kulturtætheder 3- til 10 gange højere end dem, der opnås med traditionelle LB + IPTG-metoder, hvilket giver dig mulighed for at:
• Opnå –3 10 gange højere proteinudbytter (figur 1) med meget mindre praktisk tid
• Eliminer tidskrævende OD-overvågningstrin ved —blot at inokulere, dyrke kulturen natten over og høste (Figur 2)
• Reducer kulturvolumen for at forenkle håndtering og opskaleringsprocesser
• Ideel til samtidig ekspression af flere kloner til high-throughput applikationer
MagicMediaE. coli Expression Medium, pulver, består af en proprietær komponent A (i folieposepulverformat) og komponent B (i buffervæskeformat).
MagicMedia E. coli Expression Medium fås også i et klar-til-brug, præ-steriliseret flydende format (kat.nr. K6803).
• Opnå –3 10 gange højere proteinudbytter (figur 1) med meget mindre praktisk tid
• Eliminer tidskrævende OD-overvågningstrin ved —blot at inokulere, dyrke kulturen natten over og høste (Figur 2)
• Reducer kulturvolumen for at forenkle håndtering og opskaleringsprocesser
• Ideel til samtidig ekspression af flere kloner til high-throughput applikationer
MagicMediaE. coli Expression Medium, pulver, består af en proprietær komponent A (i folieposepulverformat) og komponent B (i buffervæskeformat).
MagicMedia E. coli Expression Medium fås også i et klar-til-brug, præ-steriliseret flydende format (kat.nr. K6803).
Ordreinfo
Opbevar komponent A (folieposer) og komponent B buffer (væske) ved stuetemperatur (15 - 30 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar komponent A (folieposer) og komponent B (væske) ved stuetemperatur (15 30 –°C). |
| Form | Pulver, flydende |
| Format | Sæt |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Produktlinje | MagicMedia |
| Mængde | 1 L |
| Arter | Escherichia coli |