Få mere at vide
Invitrogen™ MagicMark™ XP Western Protein Standard
Artikelnummer. 10610856
Skift visning
Mængde:
50μ L
250μ L
4 x 250 μl
Pakningsstørrelse:
250µL
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10610856 50μ L Hver
10227592 250μ L 250µL
15573267 4 x 250 μl Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10610856 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    854.00 DKK
    751.65 DKK / 50µL
    Spare 102.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
50μ L af brugsklar standardblanding leveres i et plastikhætteglas; Loading buffer består af 125 mM Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4% Glycerol, 3% SDS og 0,025% Bromphenol Blue
Specielt designet til nem og bekvem estimering af proteinmolekylvægt direkte på Western blots
  • MagicMark XP Western Protein Standard består af ni rekombinante –proteiner (20 220 kDa), som hver indeholder et IgG-bindingssted
  • IgG-bindingsstedet binder det primære eller sekundære antistof, der bruges til påvisning af målproteinet, hvilket muliggør direkte visualisering af standarden på western blottet
  • De MagicMark XP Standard er kompatibel med de fleste vestlige sæt og substrater (kemiluminescerende, kromogene og fluorescerende)
  • Proteinstandarden leveres i et brugsklart format til direkte påfyldning på geler; ingen grund til at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug
  • Opbevares ved -20 °C
Applikationer
  • Western blotting: påvisning af de ni ufarvede bånd via den detektionsmetode, der anvendes til målproteinet. Kompatibel med kemiluminescerende substrater og fluorescerende sekundære antistoffer (anbefales ikke til antistoffer mærket med fluor i 500 550 –nm-kanalen)
  • Estimeret proteinstørrelse: proteinstørrelse på SDS-polyacrylamidgeler og på western blot ved hjælp af western blot detektionsmetode
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 50μ L af brugsklar standardblanding leveres i et plastikhætteglas. Loading buffer består af 125 mM Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4% Glycerol, 3% SDS og 0,025% Bromphenol Blue.
Opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode Brugerdefineret detektionssystem
Antal markører 9
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 20 til 220 kDa
Gel kompatibilitet Novex™ Tricine geler, Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetat-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvægt (g/mol) 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Mængde 50μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje MagicMark
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE