Få mere at vide
Brady Magicard™ Pronto100
Artikelnummer. 30067339 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30067339 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30067339 Leverandør Brady Leverandørnr. 321936
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Designet fra bunden til at være bedst i klassen: Pronto100 er lille, men kraftfuld. Med fokus på høj hastighed, den højeste kvalitet og med miljøet en nøglefaktor i alle aspekter af dets design og fremstilling, udviklet til at overgå forventningerne hos nutidens teknologikyndige og tilsluttede forbrugere.
  • Høj hastighed– Pronto100 tilbyder den højeste printhastighed i Magicards mindste printerpakke, der er tilgængelig i dag.
  • Udskrivning i høj kvalitet– Ved at levere fotorealistisk farvegengivelse og garanteret topkvalitet kant-til-kant-print, vil dine printede kort aldrig se så godt ud.
  • Ind- og udgangstragt placeret på forsiden af printeren for nem adgang, når du er i receptionen.
  • Pålidelig identitet - A HoloKote™ sikkerhedsvandmærke kan printes hen over kortets overflade. Pronto 100 kommer med 3 standarddesigns.
  • Digital Shredding™ - når først data er blevet brugt til udskriftsjobbet, fragmenteres de, hvilket gør dem uoprettelige, hvilket er med til at sikre, at printeren ikke er et lager for data.
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Hvid
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (engelsk) 7,1''
Længde (metrisk) 255 mm
Bredde (metrisk) 180 mm
Højde (engelsk) 8,2 tommer
Højde (metrisk) 208 mm
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 255 mm
Farveevne Fuld farve
Oversigt Magicard Pronto 100 kort printer
Inkluderer Denne Pronto 100-printer leveres med en PSU (inklusive UK- og EU-kabel), en USB kabel, et rensekort og en Quick Start Guide.
Model- Pronto 100
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Ethernet, USB 2.0 Type A værtsport (1 bagside)
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Vægt (metrisk) 2.9 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation
Mængde 1 stk.
garanti 3 år MagiCover Limited
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer 3100-0001/3