Få mere at vide
Brady Magicard™ Prima 8 Duo Kontaktløs
Artikelnummer. 30067366 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, blå
Artikelnummer. Farve
30067366 Hvid, blå
1 options
Artikelnummer. 30067366 Leverandør Brady Leverandørnr. 321955
Forventet forsendelse: 07-01-2027
De Magicard Prima 8 giver en kompakt, pålidelig, robust løsning til øjeblikkelig udstedelse og laminering. Ved hjælp af en genoverførselsudskrivningsproces udskrives billeder på tynd film og varmeoverføres derefter til kortets overflade, hvilket giver et glansbillede i høj opløsning, printet over kanten af kortet.
  • Print højkvalitets fuldfarvekort over kanten på begge sider.
  • Udstyret med en række kortkodningsenheder til at skrive sikre elektroniske data til kort på udstedelsesstedet.
  • Smart Card-kodning - Udskriv og programmer dit smartkort på én gang.
Specifica
Produkttype Printer
Farve Hvid, blå
Display Type Monocolor LCD
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 18,7 tommer
Bredde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 475.5 mm
Bredde (metrisk) 211.5 mm
Højde (engelsk) 9,8''
Højde (metrisk) 248 mm
Dybde (engelsk) 18,7 tommer
Dybde (metrisk) 475.5 mm
Farveevne Fuld farve
Oversigt Magicard Prima 8 Duo Kontaktløs kortprinter
Inkluderer Denne Prima 8-printer leveres med en instruktionsmanual, en hurtig startvejledning, 2 netledninger (US- og EU-stik), et rengøringskort, en kortstabler, en USB kabel, pincet og handsker.
Sprog Engelsk (USA), fransk, portugisisk, spansk, Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, kroatisk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk (bokmål), polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk, svensk, vietnamesisk, tyrkisk, bulgarsk, russisk, koreansk, forenklet japansk, forenklet thai, thai og traditionelt kinesisk
Model- Prima 8
Opløsning 600 dpi
Konnektortyper USB, Ethernet
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 8, Windows™ 7, Windows™ Server 2016, Windows™ Server 2012
Vægt (metrisk) 15.5 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation
Mængde 1 stk.
garanti 3 års MagiCover Plus
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer PRIMA812
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.