Få mere at vide
Descrizione
- Print højkvalitets fuldfarvekort over kanten på begge sider.
- Udstyret med en række kortkodningsenheder til at skrive sikre elektroniske data til kort på udstedelsesstedet.
- Smart Card-kodning - Udskriv og programmer dit smartkort på én gang.
Specifica
Specifica
| Produkttype | Printer |
| Farve | Hvid, blå |
| Display Type | Monocolor LCD |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 18,7 tommer |
| Bredde (engelsk) | 8,3'' |
| Længde (metrisk) | 475.5 mm |
| Bredde (metrisk) | 211.5 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?