Få mere at vide
Brady Magicard™ - Monokrom film - Guld
Artikelnummer. 30067330
Skift visning
Farve:
Guld
Artikelnummer. Farve
30067330 Guld
1 options
Artikelnummer. 30067330 Leverandør Brady Leverandørnr. 321961
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Magicard MA1000K guldbånd er ideelt til at tilføje guldaccenter til dine print.
  • Dette monokrome bånd af høj kvalitet garanterer at udskrive 1000 enkeltsidede kort.
  • Inkluderer en renserulle til støvfri udskrivning.
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Guld
Til brug med (udstyr) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 32.8 ft.
Bredde (engelsk) 2,4''
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (metrisk) 60 mm
Dimensioner (L x B) 10 m x 60 mm
Oversigt Magicard Monokrom film - guld
Format Bånd
Inkluderer 1 farvefilm, 1 renserulle
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer MA1000K-GULD