Få mere at vide
Brady Magicard™ CR80 PVC-kort
Artikelnummer. 30067350 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30067350 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30067350 Leverandør Brady Leverandørnr. 322000
På lager
Almindeligt hvidt PVC-kort (CR80).
  • Forhåndsgodkendt til print i bedste kvalitet på Magicard Printere.
  • Standard CR-80 format.
  • Pakke med 500 kort.
Tekniske data
Mængde 500 Pk.
Produkttype Emblem
Alternativt varenummer M9006-793
Farve Hvid
Materiale Polypropylen, PVC
Besked Tom
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 3,4 tommer.
Højde (metrisk) 86 mm
Tykkelse 0.762 mm
Bredde (engelsk) 2,1 tommer.
Bredde (metrisk) 54 mm
Etikettype Kort til printere
Til brug med (udstyr) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8