Få mere at vide
Beschreibung
- Forhåndsgodkendt til print i bedste kvalitet på Magicard Printere.
- Magnetstribe kan programmeres med Magicard Printere.
- HoloPatch™ for ekstra visuel sikkerhed.
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 500 Pk. |
| Produkttype | Emblem |
| Alternativt varenummer | M9006-797 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Besked | Tom |
| Til brug med (applikation) | Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Højde (metrisk) | 86 mm |
| Tykkelse | 0.762 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?