Beskrivelse
- Forhåndsgodkendt til print i bedste kvalitet på Magicard Printere.
- Klæbende bagside.
- Pakke med 500 kort.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 Pk. |
| Produkttype | Emblem |
| Alternativt varenummer | M9007-011 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Besked | Tom |
| Til brug med (applikation) | Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Højde (metrisk) | 86 mm |
| Tykkelse | 0.575 mm |
| Vis mere |