Få mere at vide
Brady Magicard™ 600 Uno
Artikelnummer. 30067318 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30067318 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30067318 Leverandør Brady Leverandørnr. 321945
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Hurtigere printhastighed, større kvalitet og optimerede sikkerhedsfunktioner, wifi aktiveret Magicard 600 integreres problemfrit med eksisterende infrastruktur for at levere sikker behandling af ID-legitimationsoplysninger.
  • Udskrivning i høj kvalitet - Den Magicard 600 tilbyder et bredt farvespektrum og udskriver med 600 x 300 dpi– ideel, når du skal bruge fotokort med super skarp tekst i små skrifttyper.
  • Anti-svig - Den Magicard 600 har mulighed for at udskrive en brugerdefinerbar HoloKote™ vandmærke på hvert kort. Hver enhed kan gemme op til 10 brugerdefinerede HoloKote™ designs.
  • Takket være den gennemsigtige ind- og udgangstragt kan du indtaste dine printjob i batcher og altid have et godt overblik over den resterende kortkapacitet i beholderen.
  • Digital Shredding™ - når først data er blevet brugt til udskriftsjobbet, fragmenteres de, hvilket gør dem uoprettelige, hvilket er med til at sikre, at printeren ikke er et lager for data.
  • Trusselbenchmarking - hvor vi kører sikkerhedsscanninger mod National Vulnerabilities Database og pusher regelmæssige opdateringer til enheden, hvilket sikrer, at printersoftwaren og den tilhørende systemkonfiguration er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsniveauer.
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Hvid
Display Type Monocolor LCD
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 18,7 tommer
Bredde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 475 mm
Bredde (metrisk) 211 mm
Højde (engelsk) 9,8''
Højde (metrisk) 248 mm
Dybde (engelsk) 18,7 tommer
Dybde (metrisk) 475 mm
Farveevne Fuld farve
Oversigt Magicard 600 kort printer
Skærmstørrelse 60.00 x 24.00 mm
Inkluderer Denne Magicard 600-printeren leveres med en kortinputbakke, en kortudgangsbakke, en Wi-Fi Dongle, en PSU (inklusive UK og EU-kabel, en USB Kabel, et rensekort og en hurtigstartguide.
Sprog Dansk
Model- Magicard 600
Opløsning 600 x 300 dpi
Konnektortyper USB 3.0 Type A, Wi-Fi , Ethernet
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Vægt (metrisk) 4.7 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation
Mængde 1 stk.
garanti 3 års MagiCover Plus
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer 3652-5001/3