Få mere at vide
Brady Magicard™ 300 Uno
Artikelnummer. 30067349 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30067349 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30067349 Leverandør Brady Leverandørnr. 321937
På lager
Robust, holdbar og pålidelig Magicard 300 er ideel til skoler, gymnasier og mellemstore virksomheder, der udskriver op til 10.000 kort om året. Når det kommer til sikker og pålidelig udskrivning af ID-kort, kan du stole på Magicard 300,- at levere.
  • Udskrivning i høj kvalitet - Den Magicard 300 tilbyder et bredt farvespektrum og udskriver med 300 x 300 dpi– fantastisk til fotografier på ID-kort og mere nøjagtig afbildning af firmalogoer og andre billeder.
  • Pålidelig identitet - A HoloKote™ sikkerhedsvandmærke kan printes hen over kortets overflade. De Magicard 300 kommer med 4 standarddesigns og giver dig mulighed for at tilføje op til 4 brugerdefinerede designs såsom dit firmalogo eller et andet unikt sikkerhedsdesign.
  • Takket være den gennemsigtige ind- og udgangstragt kan du indtaste dine printjob i batcher og altid have et godt overblik over den resterende kortkapacitet i beholderen.
  • Digital Shredding™ - når først data er blevet brugt til udskriftsjobbet, fragmenteres de, hvilket gør dem uoprettelige, hvilket er med til at sikre, at printeren ikke er et lager for data.
  • Trusselbenchmarking - hvor vi kører sikkerhedsscanninger mod National Vulnerabilities Database og pusher regelmæssige opdateringer til enheden, hvilket sikrer, at printersoftwaren og den tilhørende systemkonfiguration er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsniveauer.
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Hvid
Display Type Monocolor LCD
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 16,1 tommer
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 408 mm
Bredde (metrisk) 215 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 242 mm
Dybde (engelsk) 16,1 tommer
Dybde (metrisk) 408 mm
Farveevne Fuld farve
Oversigt Magicard 300 kort printer
Skærmstørrelse 60.00 x 19.00 mm
Inkluderer Denne Magicard 300-printeren leveres med en kortinputbakke, en kortudgangsbakke, en PSU (inklusive UK og EU-kabel), en USB Kabel, et rensekort og en hurtigstartguide.
Sprog Dansk
Model- Magicard 300
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Ethernet, USB 2.0 Type A værtsport (1 bagside)
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Vægt (metrisk) 4.98 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Til brug med (applikation) Sundheds- og hospitalsmærkning;Generel identifikation;Facilitetsidentifikation;Sikkerhedsidentifikation
Mængde 1 stk.
garanti 3 år MagiCover Limited
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer 3300-0001/3