Beskrivelse
- Dobbeltsidet print i høj kvalitet - Den Magicard 300 tilbyder et bredt farvespektrum og udskriver med 300 x 300 dpi– fantastisk til fotografier på ID-kort og mere nøjagtig afbildning af firmalogoer og andre billeder.
- Pålidelig identitet - A HoloKote™ sikkerhedsvandmærke kan printes hen over kortets overflade. De Magicard 300 kommer med 4 standarddesigns og giver dig mulighed for at tilføje op til 4 brugerdefinerede designs såsom dit firmalogo eller et andet unikt sikkerhedsdesign.
- Duplex print - print på begge sider af kortet i fuld farve med vores YMCKO film eller den ene side fuld farve og bagsiden i sort med vores YMCKOK film.
- Digital Shredding™ - når først data er blevet brugt til udskriftsjobbet, fragmenteres de, hvilket gør dem uoprettelige, hvilket er med til at sikre, at printeren ikke er et lager for data.
- Trusselbenchmarking - hvor vi kører sikkerhedsscanninger mod National Vulnerabilities Database og pusher regelmæssige opdateringer til enheden, hvilket sikrer, at printersoftwaren og den tilhørende systemkonfiguration er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsniveauer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer |
| Farve | Hvid |
| Display Type | Monocolor LCD |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 16,1 tommer |
| Bredde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 408 mm |
| Bredde (metrisk) | 215 mm |
| Vis mere |