Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispander
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9 L
Farve:
Black Ebony
Cherry Red
Emerald Green
Kirsebærrød
Smaragdgrøn
Sort ibenholt
True Blue
Ægte blå
Inkluderer:
Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, and base, without Lid
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, without Lid
Længde (metrisk):
18.3 cm
30.4 cm
42 cm
Unit Size:
Hver
Description
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
- Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
- Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
- Ekspanderet urethan-ispander i høj kvalitet er lette, holdbare, sveder ikke og er uigennemtrængelige for fugt og lugte
- Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
- Har en praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator og et tætsiddende, nøglelåst låg og bund for nem stabling
- 1L pande inkluderer ikke hældetud eller påfyldningslinjeindikator
Specifications
Specifications
| Højde (metrisk) | 11.6 cm |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Længde (metrisk) | 18.3 cm |
| Længde (engelsk) | 7,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 18.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,25 tommer. |
| Kapacitet (engelsk) | 0,227 gal. |
| Inkluderer | Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund |
| Design | Let struktureret, skridsikker |
| Materiale | Urethan |
| Show More |