Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispander
Shop alle SP Scienceware produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Farve:
Kirsebærrød
Kirsebærrød
Smaragdgrøn
Smaragdgrøn
Sort Ebony
Sort ibenholt
Ægte blå
Ægte blå
Inkluderer:
Hældetud, drypfri kant, påfyldningsindikator, uden låg
Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Hældetud, drypsikre kanter, påfyldningsindikator og bund, uden låg
Længde (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
- Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
- Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
- Ekspanderet urethan-ispander i høj kvalitet er lette, holdbare, sveder ikke og er uigennemtrængelige for fugt og lugte
- Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
- Har en praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator og et tætsiddende, nøglelåst låg og bund for nem stabling
- 1L pande inkluderer ikke hældetud eller påfyldningslinjeindikator
Specifications
Specifications
| Højde (metrisk) | 20 cm |
| Højde (engelsk) | 8 tommer |
| Længde (metrisk) | 42 cm |
| Længde (engelsk) | 16,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 2.04 gal. |
| Inkluderer | Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund |
| Design | Let struktureret, skridsikker |
| Materiale | Urethan |
| Show More |