Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispander
Artikelnummer. 13462449 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Farve:
Kirsebærrød
Kirsebærrød
Smaragdgrøn
Smaragdgrøn
Sort Ebony
Sort ibenholt
Ægte blå
Ægte blå
Inkluderer:
Hældetud, drypfri kant, påfyldningsindikator, uden låg
Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Hældetud, drypsikre kanter, påfyldningsindikator og bund, uden låg
Længde (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13462449
Brand: Bel Art™ M168079904
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
  • Compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice solvent slurries, or liquid nitrogen
  • Able to withstand a wide temperature range of -196°C (-320°F) to 100°C (212°F)
  • High-quality, expanded urethane laboratory ice pans are lightweight, durable, non-sweating and impervious to moisture and odors
  • Lightly textured, non-slip finish and raised edge provides secure transport and a stylish look
  • Feature a convenient pour spout, drip-proof rims, a fill line indicator, and a snug-fitting, keyed lid and base for easy stacking
  • 1L pan does not include pour spout or fill line indicator
Tekniske data
Højde (metrisk) 21.7 cm
Højde (engelsk) 8.5 in.
Længde (metrisk) 42 cm
Længde (engelsk) 16.5 in.
Bredde (metrisk) 30.3 cm
Bredde (engelsk) 12 in.
Kapacitet (engelsk) 2.04 gal.
Inkluderer Hældetud, drypfri kant, påfyldningsindikator, uden låg
Design Lightly textured, Non-slip
Materiale Urethane
Type Laboratory Ice Pan
Farve Smaragdgrøn
Kapacitet (metrisk) 9 l
Holder 24 Microtubes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Temperaturkontrol No
Temperaturområde -196°C to +100°C