Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispander
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Farve:
Kirsebærrød
Kirsebærrød
Smaragdgrøn
Smaragdgrøn
Sort Ebony
Sort ibenholt
Ægte blå
Ægte blå
Inkluderer:
Hældetud, drypfri kant, påfyldningsindikator, uden låg
Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Hældetud, drypsikre kanter, påfyldningsindikator og bund, uden låg
Længde (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
- Compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice solvent slurries, or liquid nitrogen
- Able to withstand a wide temperature range of -196°C (-320°F) to 100°C (212°F)
- High-quality, expanded urethane laboratory ice pans are lightweight, durable, non-sweating and impervious to moisture and odors
- Lightly textured, non-slip finish and raised edge provides secure transport and a stylish look
- Feature a convenient pour spout, drip-proof rims, a fill line indicator, and a snug-fitting, keyed lid and base for easy stacking
- 1L pan does not include pour spout or fill line indicator
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 21.7 cm |
| Højde (engelsk) | 8.5 in. |
| Længde (metrisk) | 42 cm |
| Længde (engelsk) | 16.5 in. |
| Bredde (metrisk) | 30.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 in. |
| Kapacitet (engelsk) | 2.04 gal. |
| Inkluderer | Hældetud, drypfri kant, påfyldningsindikator, uden låg |
| Design | Lightly textured, Non-slip |
| Materiale | Urethane |
| Vis mere |