Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispander
Artikelnummer. 13432439
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Farve:
Cherry Red
Kirsebærrød
Smaragdgrøn
Smaragdgrøn
Sort ibenholt
True Blue
Ægte blå
Inkluderer:
Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Hældtud, drypsikre kanter, påfyldningsindikator, uden låg
Hældtud, drypsikre kanter, påfyldningslinjeindikator og bund uden låg
Hældtud, drypsikre kanter, påfyldningslinjeindikator, uden låg
Længde (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Inkluderer Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13432439 1 l Sort ibenholt Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 18,3 cm -
13422439 1 l Ægte blå Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 18,3 cm -
13412459 9 l Kirsebærrød Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 42 cm -
13442449 9 l Sort ibenholt Hældtud, drypsikre kanter, påfyldningslinjeindikator og bund uden låg 42 cm Hver
13452449 9 l Cherry Red Hældtud, drypsikre kanter, påfyldningsindikator, uden låg 42 cm Hver
13482449 9 l Ægte blå Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 42 cm -
13492449 9 l Sort ibenholt Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 42 cm -
13422449 4 l Smaragdgrøn Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 30,4 cm -
13432449 9 l True Blue Hældtud, drypsikre kanter, påfyldningslinjeindikator, uden låg 42 cm Hver
13422459 9 l Smaragdgrøn Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 42 cm -
13462439 1 l Smaragdgrøn Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 18,3 cm -
13482439 4 l Ægte blå Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 30,4 cm -
13492439 4 l Sort ibenholt Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 30,4 cm -
13462449 9 l Smaragdgrøn Hældtud, drypsikre kanter, påfyldningslinjeindikator, uden låg 42 cm Hver
13402449 4 l Kirsebærrød Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 30,4 cm Hver
30193490 4 l Kirsebærrød Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 30,4 cm -
13442439 1 l Kirsebærrød Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund 18,3 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 13432439 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. M168071102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.94 DKK
    606.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.21 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
  • Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
  • Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
  • Ekspanderet urethan-ispander i høj kvalitet er lette, holdbare, sveder ikke og er uigennemtrængelige for fugt og lugte
  • Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
  • Har en praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator og et tætsiddende, nøglelåst låg og bund for nem stabling
  • 1L pande inkluderer ikke hældetud eller påfyldningslinjeindikator
Tekniske data
Højde (metrisk) 11.6 cm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 18,3 cm
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Bredde (metrisk) 18.3 cm
Bredde (engelsk) 7,25 tommer.
Kapacitet (engelsk) 0,227 gal.
Inkluderer Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Design Let struktureret, skridsikker
Materiale Urethan
Produkttype Laboratorie-ispande
Farve Sort ibenholt
Kapacitet (metrisk) 1 l
Holder 24 mikrorør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -196 °C til +100 °C