Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispander
Artikelnummer. 13422449 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9 L
Farve:
Black Ebony
Cherry Red
Emerald Green
Kirsebærrød
Smaragdgrøn
Sort ibenholt
True Blue
Ægte blå
Inkluderer:
Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, and base, without Lid
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, without Lid
Længde (metrisk):
18.3 cm
30.4 cm
42 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13422449
Brand: Bel Art™ M168074104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
  • Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
  • Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
  • Ekspanderet urethan-ispander i høj kvalitet er lette, holdbare, sveder ikke og er uigennemtrængelige for fugt og lugte
  • Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
  • Har en praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator og et tætsiddende, nøglelåst låg og bund for nem stabling
  • 1L pande inkluderer ikke hældetud eller påfyldningslinjeindikator
Tekniske data
Højde (metrisk) 20 cm
Højde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 30.4 cm
Længde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Kapacitet (engelsk) 0,9 gal.
Inkluderer Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Design Let struktureret, skridsikker
Materiale Urethan
Type Laboratorie-ispande
Farve Smaragdgrøn
Kapacitet (metrisk) 4 L
Holder 24 mikrorør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -196 °C til +100 °C