Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispander
Artikelnummer. 13402449 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Farve:
Kirsebærrød
Kirsebærrød
Smaragdgrøn
Smaragdgrøn
Sort Ebony
Sort ibenholt
Ægte blå
Ægte blå
Inkluderer:
Hældetud, drypfri kant, påfyldningsindikator, uden låg
Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Hældetud, drypsikre kanter, påfyldningsindikator og bund, uden låg
Længde (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13402449
Brand: Bel Art™ M168074103
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
  • Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
  • Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
  • Ekspanderet urethan-ispander i høj kvalitet er lette, holdbare, sveder ikke og er uigennemtrængelige for fugt og lugte
  • Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
  • Har en praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator og et tætsiddende, nøglelåst låg og bund for nem stabling
  • 1L pande inkluderer ikke hældetud eller påfyldningslinjeindikator
Tekniske data
Højde (metrisk) 20 cm
Højde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 30,4 cm
Længde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Kapacitet (engelsk) 1,05 gal.
Inkluderer Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Design Let struktureret, skridsikker
Materiale Urethan
Type Laboratorie-ispande
Farve Kirsebærrød
Kapacitet (metrisk) 4 l
Holder 24 mikrorør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -196 °C til +100 °C