Få mere at vide
Fisherbrand™ Magi Clamp™ Universal platform
Artikelnummer. 16393246 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Mini inkubator 16313226
Ryste inkubator 16333226
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16393246 Ryste inkubator 16333226
16363226 Mini inkubator 16313226
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16393246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00 DKK
    2474.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 505.21 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Magi Clamp™ Universal Platform har en unik magnetisk fastgørelse designet til at gøre udskiftning af kolbeklemmer øjeblikkeligt og nemt.
  • Til brug med ryste inkubator
  • Magnetisk
  • Kan indeholde en lang række klemmer til rør og kolber
Tekniske data
Produkttype Universal platform
Materiale Stål
Dimensioner (L x B) 45 x 45 cm (17,8 x 17,8 tommer)
Oversigt Magnetisk vedhæftning
Til brug med (applikation) Holder stativer og klemmer
Til brug med (udstyr) Ryste inkubator 16333226