Få mere at vide
Fisherbrand™ Magi Clamp™ Universal platform
Artikelnummer. 16363226 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Mini inkubator 16313226
Ryste inkubator 16333226
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16363226 Mini inkubator 16313226
16393246 Ryste inkubator 16333226
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16363226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2150.00 DKK
    1771.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 378.49 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Magi Clamp™ Universal Platform har en unik magnetisk fastgørelse designet til at gøre udskiftning af kolbeklemmer øjeblikkeligt og nemt.
  • Til brug med ryste inkubator
  • Magnetisk
  • Kan indeholde en lang række klemmer til rør og kolber
Tekniske data
Produkttype Universal platform
Materiale Stål
Dimensioner (L x B) 9,5 x 11,5 cm (3,74 x 4,53 tommer)
Oversigt Magnetisk vedhæftning
Til brug med (applikation) Holder stativer og klemmer
Til brug med (udstyr) Mini inkubator 16313226