Tekniske data
| Oversigt | Højhastigheds centrifugerotor |
| Materiale | Polypropylene |
| Type | Rotor |
| Volumen | 6 x 5 ml |
| Maks. RCF | 9,785 x g |
| Maks. Hastighed | 12,500 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Vinkel | Vinklet, fast |
| Antal steder | 12 |