Få mere at vide
Heathrow Scientific MagFuge™ Højhastigheds centrifugerotor
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen:
12 x 1,5/2 ml
6 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Højhastigheds centrifugerotor |
| Materiale | Polypropylene |
| Type | Rotor |
| Volumen | 12 x 1,5/2 ml |
| Maks. RCF | 9,785 x g |
| Maks. Hastighed | 12,500 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Vinkel | Vinklet, fast |
| Antal steder | 12 |