Få mere at vide
Melford Magenta-GlcA
Artikelnummer. 30018113
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018113 1 g
30018112 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018113 Leverandør Melford Leverandørnr. B730501.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kromogent substrat for BD-Glucuronidase (GUS).
Kromogent substrat for BD-Glucuronidase (GUS). Producerer en magentafarve til (GUS) gendetektion.
Tekniske data
Mængde 1 g