Få mere at vide
Abnova™ MAGEA9 (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. 16137571
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16137571
Brand: Abnova™ H00004108P01.25ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human MAGEA9 full-length ORF ( AAH02351.1, 1 a.a. - 315 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSLEQRSPHCKPDEDLEAQGEDLGLMGAQEPTGEEEETTSSSDSKEEEVSAAGSSSPPQSPQGGASSSISVYYTLWSQFDEGSSSQEEEEPSSSVDPAQLEFMFQEALELKVAELVHFLLHKYRVKEPVTKAEMLESVIKNYKRYFPVIFGKASEFMQVIFGTDVKEVDPAGHSYILVTALGLSCDSMLGDGHSMPKAALLIIVLGVILTKDNCAPEEVIWEALSVMGVYVGKEHMFYGEPRKLLTQDWVQENYLEYRQVPGSDPAHYEFLWGSKAHAETSYEKVINYLVMLNAREPICYPSLYEEVLGEEQEGV
Tekniske data
Adgangsnummer AAH02351.1
Gen-id (Entrez) 4108
Navn melanoma antigen family A, 9
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 25 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MAGE9, MGC8421
Gen symbol MAGEA9
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer