Få mere at vide
Abnova™ MAGEA9 (Human) Recombinant Protein
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Beskrivelse
- Sequence: MSLEQRSPHCKPDEDLEAQGEDLGLMGAQEPTGEEEETTSSSDSKEEEVSAAGSSSPPQSPQGGASSSISVYYTLWSQFDEGSSSQEEEEPSSSVDPAQLEFMFQEALELKVAELVHFLLHKYRVKEPVTKAEMLESVIKNYKRYFPVIFGKASEFMQVIFGTDVKEVDPAGHSYILVTALGLSCDSMLGDGHSMPKAALLIIVLGVILTKDNCAPEEVIWEALSVMGVYVGKEHMFYGEPRKLLTQDWVQENYLEYRQVPGSDPAHYEFLWGSKAHAETSYEKVINYLVMLNAREPICYPSLYEEVLGEEQEGV
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAH02351.1 |
| Gen-id (Entrez) | 4108 |
| Navn | melanoma antigen family A, 9 |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 10 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | MAGE9, MGC8421 |
| Gen symbol | MAGEA9 |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |