missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abnova™ MAGEA1 (Human) Recombinant Protein

Artikelnummer. 16137551
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16137551

Brand: Abnova™ H00004100P01.25ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human MAGEA1 full-length ORF ( AAH17555, 1 a.a. - 309 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MSLEQRSLHCKPEEALEAQQEALGLVCVQAAASSSSPLVLGTLEEVPTAGSTDPPQSPQGASAFPTTINFTRQRQPSEGSSSREEEGPSTSCILESLFRAVITKKVADLVGFLLLKYRAREPVTKAEMLESVIKNYKHCFPEIFGKASESLQLVFGIDVKEADPTGHSYVLVTCLGLSYDGLLGDNQIMPKTGFLIIVLVMIAMEGGHAPEEEIWEELSVMEVYDGREHSAYGEPRKLLTQDLVQEKYLEYRQVPDSDPARYEFLWGPRALAETSYVKVLEYVIKVSARVRFFFPSLREAALREEEEGV

Tekniske data

Adgangsnummer AAH17555
Gen-id (Entrez) 4100
Navn melanoma antigen family A, 1 (directs expression of antigen MZ2-E)
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 25 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MAGE1, MGC9326
Gen symbol MAGEA1
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.