Få mere at vide
MP Biomedicals™ MagBeads FastRNA™ Kit til virus, 50 forberedelser
Artikelnummer. 30067473 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
30067473 50 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30067473 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116578050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 DKK
    2656.38 DKK / 50 forberedelser
    Spare 133.62 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
MagBeads FastRNA™ Kit for Virus er designet til hurtigt og effektivt at isolere total viralt RNA af høj kvalitet fra cellekulturmedier, podninger og kropsvæsker såsom blod, plasma, serum, spyt og mere på 60 minutter.
  • Viral RNA-ekstraktion af høj kvalitet fra en række prøver
  • Kompatibel med cellekulturmedier, podninger og kropsvæsker
  • Magnetisk perlebaseret metode designet til manuelle og automatiserede arbejdsgange
  • Fleksibel bearbejdning med middel til høj gennemløb
  • Ingen phenol chloroform ekstraktioner eller giftige reagenser
  • Mindre end 60 minutter til at behandle prøver
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar bærer-RNA og proteinase K ved 2 til 8° C. Opbevar andre kitkomponenter ved stuetemperatur, tørt miljø.
Prøvetype Cellekulturmedier, podninger og kropsvæsker
Inkluderer 1,2 mL Magnetic Beads VRM, 32 mL Lysis Buffer VRM, 16,5 mL Wash Buffer VRM 1, 6 mL Wash Buffer VRM 2, 10 mL RNase-frit vand, 1 hætteglas Carrier RNA, 1 hætteglas Proteinase K, 1,5 mL Proteinase K plade 96-de,
Produkttype RNA-ekstraktionssæt
Mængde 50 forberedelser
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagBeads FastRNA Kit for Virus
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Proteinase K
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.