Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Magbeads FastRNA Sæt klar til brug til MPure-32 96 Forberedelser
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
Magbeads FastRNA Kit kombinerer hastigheden og effektiviteten af silica-baseret teknologi med bekvem håndtering af magnetiske partikler til oprensning af total RNA.
- Prøver lyseres, og RNA oprenses fra lysater i ét trin gennem dets binding til partiklernes silicaoverflade i nærværelse af et kaotropt salt.
- Partiklerne separeres fra lysaterne ved hjælp af en magnet, og DNA fjernes ved behandling med RNase-fri DNase.
- De magnetiske partikler vaskes effektivt, og RNA elueres i RNase-frit vand.
Sættet er baseret på superparamagnetisk partikelrensningsteknologi, ingen phenolchloroform-ekstraktion eller alkoholudfældning. Hele ekstraktionsprocessen er kun 60 minutter. Oprenset RNA er klar til downstream-applikationer såsom RT-PCR, virus-RNA-test og så videre. Kitts buffere kan bruges til både manuel ekstraktionsproces og automatiske nukleinsyreekstraktionsmaskiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Væv og celler i kultur |
| Til brug med (applikation) | RNA-ekstraktion |
| Produkttype | RNA Kit |
Sikkerhed og håndtering
- (MPure-32) Magbeads FastRNA Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase K, Guanidine Thiocyanate, Ethanol