Få mere at vide
MP Biomedicals™ Magbeads FastRNA Kit til FFPE
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
192 Forberedelser
Beskrivelse
MagBeads FastRNA Kit til FFPE er baseret på oprensningsmetoden for højbindende magnetiske partikler:
- Prøven lyseres og fordøjes
- RNA frigives til lysatet
- Efter tilsætning af magnetiske partikler og bindingsopløsning vil RNA blive adsorberet på overfladen af magnetiske partikler, og urenheder såsom proteiner vil blive fjernet uden adsorption
- De adsorberede partikler blev vasket med vaskebuffer for at fjerne proteiner og urenheder, vasket med ethanol for at fjerne salte
- Til sidst blev RNA'et elueret med elueringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Skala | Mini |
| Prøvetype | FFPE |
| Sekvenseringstype | DNA- og RNA-sekventering |
| Antal reaktioner | 192 Forberedelser |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Magbeads FastRNA Kit for FFPE
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase K