Få mere at vide
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA Sæt til Jord
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
50 forberedelser
Beskrivelse
- MagBeads FastDNA™ Kit til jord tillader hurtig og effektiv isolering af genomisk DNA af høj kvalitet fra jord på mindre end 60 minutter
- Prøver anbringes i Lysing Matrix E-rør og bruges sammen med FastPrep™ Instrumenter fra MP Biomedicals for effektivt at lysere inden for 40 sekunder:
- Værtsceller
- Bakterier
- Svampe
- Virus
- Protister
- Andre celler til stede i jordprøver
- Sættet er også kompatibelt med de fleste af de automatiserede nukleinsyreekstraktionsinstrumenter på markedet, eller det kan betjenes manuelt. Den består af specielt formulerede reagenser til at eliminere:
- Humussyre
- Polysaccharider
- Fenolforbindelser
- Enzymhæmmere fra jord
- Det giver mulighed for ekstraktion af meget rent genomisk DNA klar til:
- PCR
- Begrænsning fordøjelse
- Elektroforese
- Andre ønskede applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Skala | Mini |
| Prøvetype | Jord (forskellige typer) |
| Sekvenseringstype | DNA- og RNA-sekventering |
| Mængde | 50 forberedelser |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MagBeads FastDNA Kit for Soil
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Dodecyl Sulfate, Lithium Chloride, Disodium Dihydrogen Ethylenediaminetetraacetate, Aluminium
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering