Få mere at vide
MP BIOMEDICALS MagBeads FastDNA Sæt til FFPE Klar-til-brug til MPure-32 96 Forberedelser
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
MagBeads FastDNA™ Kit til FFPE er baseret på oprensningsmetoden for højbindende magnetiske partikler.
Prøven lyseres og fordøjes. DNA frigives til lysatet. Efter tilsætning af magnetiske partikler og bindingsopløsning:
- DNA vil blive adsorberet på overfladen af magnetiske partikler
- Urenheder såsom proteiner vil blive fjernet uden adsorption
De adsorberede partikler blev vasket med:
- Vaskebuffer for at fjerne proteiner og urenheder
- Ethanol for at fjerne salte
- Og til sidst blev DNA'et elueret med elueringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Til brug med (applikation) | DNA-ekstraktion |
| Produkttype | DNA Kit til FFPE |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit for FFPE
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Dodecyl Sulphate, Proteinase K, Guanidine Hydrochloride, Ethanol, Guanidine Thiocyanate , Tri