Få mere at vide
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA™ Kit til afføring
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
MagBeads FastDNA™ Kit til afføring
Beskrivelse
- Hurtig og effektiv isolering af genomisk DNA af høj kvalitet fra:
- Frisk eller frossen afføring fra mennesker og dyr, tarmindhold
- <60 min. til udvinding
- Højt udbytte og gennemløb
- Fri for inhibitorer
- Frisk eller frossen afføring fra mennesker og dyr, tarmindhold
- Prøver anbragt i Lysing Matrix E rør og brugt med FastPrep™ instrumenter til at lysere inden for 40 sekunder:
- Værtsceller
- Bakterier
- Svampe
- Virus
- Protister
- Andre celler i fækale prøver
Kit:
- Kompatibel med de fleste automatiserede nukleinsyreekstraktionsinstrumenter
- Kan betjenes manuelt
- Ingen phenol/chloroform eller andre giftige kemikalier
- Består af specielt formulerede reagenser til at eliminere:
- Humussyre
- Polysaccharider
- Fenolforbindelser
- Enzymhæmmere fra afføring
- Tillader ekstraktion af meget rent genomisk DNA klar til:
- PCR
- Begrænsning fordøjelse
- Elektroforese
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Magnetisk udvinding |
| Isoleringsteknologi | Magnetiske partikler |
| Prøvetype | Afføring |
| Til brug med (udstyr) | Homogenisator såsom FastPrep™ -24 5G til automatiseret ekstraktion |
| Til brug med (applikation) | DNA-ekstraktion |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | DNA-ekstraktionssæt |
| Mål | DNA |
| Test tid | <60 min. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MagBeads FastDNA Kit For Feces
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Guanidine Thiocyanate, Acetic Acid, Lithium Chloride, SodiumDodecyl Sulphate