Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Magbeads FastDNA Kit til afføring Klar-til-brug til MPure-32 96 Forberedelser
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
MagBeads FastDNA™ Kit til afføring muliggør hurtig og effektiv isolering af genomisk DNA af høj kvalitet fra frisk eller frossen afføring fra mennesker og dyr på mindre end 60 minutter. Prøver anbringes i Lysing Matrix E-rør og bruges sammen med FastPrep™ Instrumenter fra MP Biomedicals for effektivt at lysere inden for 40 sekunder:
- værtsceller
- bakterie
- svampe
- vira
- protister
- og andre celler til stede i fækale prøver.
Sættet er også kompatibelt med de fleste af de automatiserede nukleinsyreekstraktionsinstrumenter på markedet, eller det kan betjenes manuelt. Den består af specielt formulerede reagenser til at eliminere:
- humussyre
- polysaccharider
- phenoliske forbindelser
- enzymhæmmere fra afføring
Og dermed tillade ekstraktion af meget rent genomisk DNA klar til:
- PCR
- restriktion fordøjelse
- elektroforese
- andre ønskede applikationer.
Brugserklæring:
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Til brug med (applikation) | DNA oprensning |
| Produkttype | DNA-kit til afføring |
Sikkerhed og håndtering
- (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit for Feces
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Dodecyl Sulphate, Ethanol, Isopropanol, Guanidine Thiocyanate