Få mere at vide
MP Biomedicals™ Magbeads FastDNA Kit til blod
Artikelnummer. 17752448 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
96 Forberedelser
Artikelnummer. 17752448
Brand: MP Biomedicals™ 116574096
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MagBeads FastDNA Kit for Blood er beregnet til oprensning af totalt DNA til pålidelig PCR og Southern blotting. Totalt DNA (f.eks. genomisk, viralt, mitokondrielt) kan oprenses fra fuldblod, plasma, serum, buffy coat, knoglemarv, andre kropsvæsker, lymfocytter, dyrkede celler.
MagBeads FastDNA Kit til blod er baseret på oprensningsmetoden for magnetiske partikler med høj binding:
  • Prøven lyseres og fordøjes
  • DNA frigives til lysatet
  • Efter tilsætning af magnetiske partikler og bindingsopløsning vil DNA blive adsorberet på overfladen af magnetiske partikler, og urenheder såsom proteiner vil blive fjernet uden adsorption
  • De adsorberede partikler blev vasket med vaskebuffer for at fjerne proteiner og urenheder, vasket med ethanol for at fjerne salte
  • Til sidst blev DNA'et elueret med elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Skala Mini
Prøvetype Blod
Sekvenseringstype DNA- og RNA-sekventering
Antal reaktioner 96 Forberedelser
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magbeads FastDNA Kit for Blood
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase K