Få mere at vide
MP BIOMEDICALS MagBeads FastDNA Sæt til Blood Klar-til-brug til MPure-32 96 Forberedelser
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
Magbeads FastDNA™ Kit for Blood er baseret på oprensningsmetoden for højbindende magnetiske partikler.
- Prøven lyseres og fordøjes.
- DNA frigives til lysatet.
- Efter tilsætning af magnetiske partikler og bindingsopløsning vil DNA blive adsorberet på overfladen af magnetiske partikler, og urenheder såsom proteiner vil blive fjernet uden adsorption.
- De adsorberede partikler blev vasket med vaskebuffer for at fjerne proteinerne og urenhederne, vasket med ethanol for at fjerne salte, og til sidst blev DNA'et elueret med elueringsbuffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Til brug med (applikation) | DNA oprensning |
| Produkttype | DNA-kit til blod |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit for Blood
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase K, Guanidine Hydrochloride, Guanidine Thiocyanate, Isopropanol