missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Mag-Fura-2 AM
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18746165
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18746165 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18746165 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7855/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Magnesium (Mg2+) indicator, membrane permeable

Mag-Fura-2 AM is a cell-permeable fluorescent magnesium ion (Mg2+) indicator. It shows selectivity for Mg2+ over other bivalent ions (Zn2+, Cu2+ and Ca2+). It exhibits >13,000-fold selectivity for Mg2+ ions over Ca2+ ions (Mg2+ Kd = 1.9 nM vs Ca2+ Kd = 25 μM). Excitation and emission maxima (λ) are 369 and 511 nm, respectively. Mag-Fura-2 AM can be used as an indirect indicator of ATP consumption/production.

It is recommended to prepare stock solutions in DMSO.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(acetoxymethyl) 2,2 '-((5-(2-(acetoxymethoxy)-2-oxoethoxy)-2-(5-((acetoxymethoxy)carbonyl)oxazol-2-yl)benzofuran-6-yl)azanediyl)diacetate
CAS 130100-20-8
Mængde 1 mg
Mål Ion Indicators
Molekylær formel C30H30N2O19
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.