Få mere at vide
Mafosfamid natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mafosfamide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19Cl2N2O5PS2.Na/c10-2-4-13(5-3-11)19(14)12-9(1-6-18-19)20-7-8-21(15,16)17;/h9H,1-8H2,(H,12,14)(H,15,16,17);/q;+1/p-1/t9-,19-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 421.97 |