missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mafenid hydrochlorid, LoGiCal

Artikelnummer. 30458221
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458221 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30458221 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3127.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale Mafenide Hydrochloride
CAS 138-37-4
Analyt- eller komponentnavne Mafenide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H10 N2 O2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monohydrochloride (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-(aminomethyl)benzensulfonamid; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 222.69
Mængde 10 mg
Formel vægt 222,023 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.