Få mere at vide
Mafenide Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Mafenide Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mafenide Acetate |
| CAS | 13009-99-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mafenide Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O2 S . C2 H4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, acetate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monoacetate (9CI), Mafatate, Mafenide acetate, Maphenide acetate, Mefamide, Sulfamylon acetate, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monoacetate (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4) |
| SMIL | CC(=O)O.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | acetic acid;4-(aminomethyl)benzenesulfonamide |
| Vis mere |