Få mere at vide
Mafenide Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052267
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052267 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052267 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1059.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mafenide Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mafenide Acetate
CAS 13009-99-9
Analyt- eller komponentnavne Mafenide Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H10 N2 O2 S . C2 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, acetate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monoacetate (9CI), Mafatate, Mafenide acetate, Maphenide acetate, Mefamide, Sulfamylon acetate, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monoacetate (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide acetate
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)O.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn acetic acid;4-(aminomethyl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 246.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 246.0674 g/mol