Få mere at vide
Mafenide Acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101496
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 16494417
Brand: Medchem Express HYB0614A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Mafenide Acetate is an effective sulfonamide-type antimicrobial agent used for burn wounds. Mafenide Acetate shows activity against both Gram-positive and Gram-negative organisms, including Pseudomonas aeruginosa, via inhibition of nucleotide synthesis.
Mafenide Acetate is an effective sulfonamide-type antimicrobial agent used for burn wounds. Mafenide Acetate shows activity against both Gram-positive and Gram-negative organisms, including Pseudomonas aeruginosa, via inhibition of nucleotide synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mafenide Acetate
Fysisk form Solid
CAS 13009-99-9
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H14N2O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (406.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (406.04 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(CN)C=C1)(N)=O.CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 246.28
Formel vægt 246.28
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.